Learn More
2-méthoxypropène, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10072370
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
116-11-0
C4H8O
72.11
MFCD00014929
YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
2-methoxypropene, isopropenyl methyl ether, 1-propene, 2-methoxy, 2-methoxy-1-propene, methyl isopropenyl ether, ether, isopropenyl methyl, propene, 2-methoxy, unii-15wbg0jt6b, 2-methoxy propene, 15wbg0jt6b
8300
2-méthoxyprop-1-ène
CC(=C)OC
116-11-0
C4H8O
72.11
MFCD00014929
YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
2-methoxypropene, isopropenyl methyl ether, 1-propene, 2-methoxy, 2-methoxy-1-propene, methyl isopropenyl ether, ether, isopropenyl methyl, propene, 2-methoxy, unii-15wbg0jt6b, 2-methoxy propene, 15wbg0jt6b
8300
2-méthoxyprop-1-ène
CC(=C)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Methoxypropene
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.7800g/mL
Point d’ébullition 35°C to 36°C
Point d’éclair -29°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C(OCH3)=CH2
Indice de réfraction 1.3810 to 1.384
Quantité 1 L
Beilstein 01, IV, 2075
Fieser 02,230; 05,360; 11,329; 12,317
Merck Index 15, 6073
Gravité spécifique 0.78
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible
Stabilisateur 0.5% max. potassium carbonate
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methoxypropene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.