Learn More
2-méthyl-1-morpholino-2-propanamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10453753
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
Code produit. 10453753
Marque: Thermo Scientific Maybridge MO01187CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 6105-75-5
Formule moléculaire C8H18N2O
Poids moléculaire (g/mol) 158.25
Numéro MDL MFCD01714129
Clé InChI JCXYZQUYVNLCTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-1-morpholinopropan-2-amine, 2-methyl-1-morpholin-4-yl propan-2-amine, 1,1-dimethyl-2-morpholin-4-yl-ethylamine, 2-methyl-1-morpholino-2-propanamine, 4-2-amino-2-methylpropyl morpholine, morpholine, 4-2-amino-2-methylpropyl, morpholine, n-2-aminoisobutyl, 1,1-dimethyl-2-morpholin-4-ylethylamine, 1,1-dimethyl-2-morpholin-4-ylethyl amine, 4-morpholineethanamine, alpha,alpha-dimethyl
CID PubChem 201497
Nom IUPAC 2-méthyl-1-morpholin-4-ylpropan-2-amine
SMILES CC(C)(N)CN1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-1-morpholino-2-propanamine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 158.24
Pourcentage de pureté 97%