Learn More
Acide (2-méthyl-benzoimidazol-1-yl)-acétique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | (2-Methyl-benzoimidazol-1-yl)-acetic acid |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 250 mg |
Nom IUPAC | 2-(2-méthyle-1H-1,3-benzodiazole-1-yl)acétate |
Poids de la formule | 190.2 |
Pourcentage de pureté | 97% |