Learn More
Acide 2-méthylnicotinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10061594
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3222-56-8
C7H7NO2
137.14
MFCD00013449
HNTZKNJGAFJMHQ-UHFFFAOYSA-N
2-methylnicotinic acid, 2-methyl-nicotinic acid, 2-methylnicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl nicotinic acid, 2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, methylnicotinic acid, pubchem2458, 2-methylnicotinoic acid, acmc-1ctxp
643373
Acide 2-méthylpyridine-3-carboxylique
CC1=C(C=CC=N1)C(=O)O
3222-56-8
C7H7NO2
137.14
MFCD00013449
HNTZKNJGAFJMHQ-UHFFFAOYSA-N
2-methylnicotinic acid, 2-methyl-nicotinic acid, 2-methylnicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl nicotinic acid, 2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, methylnicotinic acid, pubchem2458, 2-methylnicotinoic acid, acmc-1ctxp
643373
Acide 2-méthylpyridine-3-carboxylique
CC1=C(C=CC=N1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Methylnicotinic acid
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 225.0°C to 228.0°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Sous forme de poudre ou de cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methylnicotinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.