Learn More
(2-Morpholinophényl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
465514-33-4
C11H15NO2
193.25
MFCD03086181
MYGVYNRBQSAMIF-UHFFFAOYSA-N
2-morpholin-4-yl-phenyl methanol, 2-morpholinophenyl methanol, 2-morpholin-4-yl phenyl methanol, 2-morpholin-4-ylphenyl methanol, benzenemethanol,2-4-morpholinyl, 2-morpholinophenylmethanol, 2-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol
2776562
OCC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
465514-33-4
C11H15NO2
193.25
MFCD03086181
MYGVYNRBQSAMIF-UHFFFAOYSA-N
2-morpholin-4-yl-phenyl methanol, 2-morpholinophenyl methanol, 2-morpholin-4-yl phenyl methanol, 2-morpholin-4-ylphenyl methanol, benzenemethanol,2-4-morpholinyl, 2-morpholinophenylmethanol, 2-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol
2776562
OCC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Nom chimique ou matériau (2-Morpholinophenyl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1g
Nom IUPAC [2-(morpholine-4-yl)phényle]méthanol
Poids de la formule 193.24
Pourcentage de pureté 97%