Learn More
(2-Morpholinophényl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | (2-Morpholinophenyl)methanol |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1g |
Nom IUPAC | [2-(morpholine-4-yl)phényle]méthanol |
Poids de la formule | 193.24 |
Pourcentage de pureté | 97% |