Learn More
Chlorure de 2-naphthoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10189439 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 10189439
Marque: Thermo Scientific Acros 376590100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2243-83-6 | C11H7ClO | 190.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2243-83-6
Formule moléculaire C11H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 190.63
Numéro MDL MFCD00004093
Clé InChI XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-naphthoyl chloride, 2-naphthalenecarbonyl chloride, 2-naphthoic chloride, 2-naphthoylchloride, beta-naphthoyl chloride, 2-napthoyl chloride, 2-chlorocarbonyl naphthalene, .beta.-naphthoyl chloride, .beta.-naphthalenecarbonyl chloride, beta-naphthalenecarbonyl chloride
CID PubChem 75246
Nom IUPAC Chlorure de naphtalène2-carbonyle
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)Cl
Spécification
Point d’ébullition 156.0°C to 158.0°C (7.0mmHg)
Nom chimique ou matériau 2-Naphthoyl chloride
Point de fusion 49.0°C to 54.0°C
Couleur Marron à gris
Forme physique Morceaux cristallins
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Formule linéaire C10H7COCl
Point d’éclair >110°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in aceton
Poids de la formule 190.63
Pourcentage de pureté 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Naphthoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.