Learn More
2-isocyanate de nitrophényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10319310 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10319310 5 g Flacon en verre 5g
10522471 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10319310 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 296690050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3320-86-3 | C7H4N2O3 | 164.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3320-86-3
Formule moléculaire C7H4N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.12
Clé InChI JRVZITODZAQRQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitrophenyl isocyanate, o-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-nitro, isocyanic acid, o-nitrophenyl ester, 2-nitrophenylisocyanate, 2-nitrobenzenisocyanate, nitrophenyl isocyanate, 2-nitrophenylisocynate, 2-nitro phenyl isocyanate, acmc-1cp5k
CID PubChem 76834
Nom IUPAC 1-isocyanato-2-nitrobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrophenyl isocyanate
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 38.0°C to 41.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 135.0°C to 137.0°C (17.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4NCO
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in toluene
Poids de la formule 164.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Nitrophenyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.