Learn More
2-nitrophénylacétonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
77.50€ - 349.00€
Identifiants chimiques
CAS | 610-66-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.15 |
Numéro MDL | MFCD00007183 |
Clé InChI | YPRFCQAWSNWRLM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-nitrophenylacetonitrile, 2-2-nitrophenyl acetonitrile, 2-nitrophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-nitro, 2-nitrobenzyl cyanide, o-nitrophenyl acetonitrile, o-nitrobenzacetonitrile, 2-nitrobenzeneacetonitrile, 2-nitrobenzyl nitrile, acetonitrile, o-nitrophenyl |
CID PubChem | 11888 |
Nom IUPAC | 2-(2-nitrophényl)acétonitrile |
SMILES | [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1CC#N |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
610-66-2 | |
162.15 | |
YPRFCQAWSNWRLM-UHFFFAOYSA-N | |
11888 | |
[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1CC#N |
C8H6N2O2 | |
MFCD00007183 | |
2-nitrophenylacetonitrile, 2-2-nitrophenyl acetonitrile, 2-nitrophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-nitro, 2-nitrobenzyl cyanide, o-nitrophenyl acetonitrile, o-nitrobenzacetonitrile, 2-nitrobenzeneacetonitrile, 2-nitrobenzyl nitrile, acetonitrile, o-nitrophenyl | |
2-(2-nitrophényl)acétonitrile |
Spécification
2-Nitrophenylacetonitrile | |
97.5 | |
81.0°C to 85.0°C | |
Authentique | |
C8H6N2O2 | |
MFCD00007183 | |
2-nitrophenylacetonitrile, 2-2-nitrophenyl acetonitrile, 2-nitrophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-nitro, 2-nitrobenzyl cyanide, o-nitrophenyl acetonitrile, o-nitrobenzacetonitrile, 2-nitrobenzeneacetonitrile, 2-nitrobenzyl nitrile, acetonitrile, o-nitrophenyl | |
[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1CC#N | |
162.15 | |
162.15 | |
Poudre |
610-66-2 | |
100.0 | |
Brun à gris-brun | |
97.5% min. (HPLC) | |
O2NC6H4CH2CN | |
09, 455 | |
YPRFCQAWSNWRLM-UHFFFAOYSA-N | |
2-(2-nitrophényl)acétonitrile | |
11888 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 210-231-
- 2-Nitrophenylacetonitrile
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only