Learn More
Keystone Cleanroom Products 2-Ply BHD Autoclave Bags with Tyvek™ Drawstring Closure
Designed for the steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut, or the removal of particulate generating autoclave tape.
Marque: Keystone Cleanroom Products BNWBG1624D-2P
Informations supplémentaires : Poids : 16.78670kg
Description
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
- Rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
- Réduit les coûts de main d’œuvre
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Barrière microbienne à 2 plis efficace
- Indicateur de stérilisation à la vapeur - autoclavable jusqu’à 135°C
- Amélioration significative des procédés par rapport à l’emballage avec du papier Bio-Shield
- Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche certifié ISO 8
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Sachet pour autoclave | |
Cordon | |
Stérilisation à la vapeur | |
Non stérile | |
16 x 24 in |
Autoclavable | |
Bleu | |
Autoclave | |
250 |