Learn More
2-Propanol, 99 %, BAKER, J.T.Baker™
574.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Acier
HDPE
Description
Une qualité de produits chimiques pour la recherche courante habituellement contrôlée par des critères physiques et souvent par des dosages (par CPG).
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Propanol |
Point de fusion | -88.5°C |
Couleur | Incolore |
Acidité | Max. 0.002% |
Alcalinité | Max. 0.002% |
Notes de qualité de la pureté | US FDA / ISO 9000 manufacturing, cGMP, IPEC member |
Poids de la formule | 60.1g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | BAKER™ |
Densité | 0.781 to 0.783 g/mL at 25°C |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.