Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide 2-pyrrolidone5-carboxylique, sel de sodium, Solution aqueuse à 50 % en poids
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 ml
100 ml
Conditionnement:
100mL
25mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, sodium salt |
| Couleur | Incolore |
| Note relative au nom | 50 wt. % Solution in Water |
| CAS | 54571-67-4, 7732-18-5 |
| % min. CAS | 47.5 |
| % max. CAS | 52.5 |
| Formule moléculaire | C5H6NNaO3 |
| Numéro MDL | MFCD00066984 |
| Densité | 1.27g/mL |
| Synonyme | sodium 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, sodium 5-oxo-dl-prolinate, monosodium 5-oxoproline, sodium 2-pyrrolidone-5-carboxylate, pca soda, proline, 5-oxo-, sodium salt 1:1, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid sodium salt, nalidone, 5-oxo-dl-proline, monosodium salt, dl-proline, 5-oxo-, monosodium salt |
| Afficher plus |