Learn More
2-(tétrahydropyrane-4-yloxy)-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-3830054
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10452294
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC58339CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 910036-98-5
Formule moléculaire C16H24BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 305.18
Numéro MDL MFCD09702390
Clé InChI KGCJDMWHIVJQGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tetrahydro-pyran-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-tetrahydropyran-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-oxan-4-yloxy-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-oxan-4-yloxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pubchem20144, 2-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
CID PubChem 24229583
Nom IUPAC 2-(oxan-4-yloxy)-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(OC2CCOCC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 305.18
Pourcentage de pureté 97%