Learn More
Ohaus™ 2 Racks d’adaptateurs pour centrifugeuse, Rotors libres Frontier™ R-S4x250/4MI
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits ou plus nombreux que l’original, fournissant un espace portoir pour les rotors libres Frontier™ R-S4x250/4MI
Marque:  Ohaus™ 30304368
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15876642
  • 257.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits ou plus nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor/liliAdaptés à une utilisation dans les rotors libres Frontiertrade; R-S4x250/4MI/li/ul
Spécification
Spécification
À tige
11 mm
Adaptateur, 9x1,5/2,0 ml D11 mm, 2/boîte
2
9 x 1,5/2,0 ml
Rotors libres R-S4x250/4MI
9