Learn More
Hamilton™ Calibre 20, aiguille à chapeau
Les aiguilles de type à chapeau sont conçues pour être connectées directement à un port de valve à fond plat.
Marque: Hamilton™ 90820
Informations supplémentaires : Poids : 0.02300kg
Description
Fiche technique
Jauge | Jauge 20 |
---|---|
Type de pointe | 2, 3 ou 4 |
Longueur de l’aiguille | Longueur de l’aiguille sur mesure |
Quantité de ventes | Trois aiguilles par boîte |
Moyeu | Aiguille à chapeau |
Spécification
Longueur personnalisée | |
0,375 à 12 pouces | |
3 / boîte |
20 g | |
Aiguille à chapeau | |
2, 3 ou 4 |