Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox de 200 x 25 mm (dia. x H)
Marque: RETSCH 60.123.045000
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1 par unité | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
25 mm |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
200mm | |
45 mm | |
ASTM E 11 | |
Agitateur AS 300 |