Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox de 200 x 25 mm (dia. x H)
Marque:  RETSCH 60.123.125000
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 10238781
  • 228.96€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-07-2024
Spécification
Acier inoxydable
Acier inoxydable
1 chaque
Tamis
Acier inoxydable
25 mm
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
200mm
125 mm
ASTM E 11
Agitateur AS 300