Learn More
RETSCH Tamis d’essai en acier inox 203,2 x 25,4 mm (Dia x H), certificat ASTM, tailles de pores : 10 mm et plus
221.54€ - 228.96€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 203,2mm |
---|---|
Matériau de la monture | Acier inoxydable |
Mesh Material | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
Quantité | 1Chaque |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11994682
|
RETSCH
60.141.100000 |
100 mm |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11934672
|
RETSCH
60.141.012500 |
12,50mm |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11984682
|
RETSCH
60.141.106000 |
106 mm |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11924672
|
RETSCH
60.141.011200 |
11,20mm |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11904692
|
RETSCH
60.141.125000 |
125 mm |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11944672
|
RETSCH
60.141.013200 |
13,20mm |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11964672
|
RETSCH
60.141.019000 |
19 mm |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11954672
|
RETSCH
60.141.016000 |
16 mm |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11984672
|
RETSCH
60.141.026500 |
26,50mm |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11974672
|
RETSCH
60.141.022400 |
22,40mm |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11994672
|
RETSCH
60.141.025000 |
25 mm |
221.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11904682
|
RETSCH
60.141.031500 |
31,50mm |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11914682
|
RETSCH
60.141.037500 |
37,50mm |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11924682
|
RETSCH
60.141.045000 |
45 mm |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11944682
|
RETSCH
60.141.053000 |
53 mm |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11934682
|
RETSCH
60.141.050000 |
50 mm |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11954682
|
RETSCH
60.141.063000 |
63 mm |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11964682
|
RETSCH
60.141.075000 |
75 mm |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11974682
|
RETSCH
60.141.090000 |
90 mm |
228.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
203,2mm | |
Acier inoxydable | |
1Chaque | |
ASTM E 11 | |
Agitateur AS 300 |
Acier inoxydable | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
25,4mm |