missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Monkeypox Virus E8L Antibody (14), Novus Biologicals™

Code produit 30042617
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30042617 20 μL 20µL
30042811 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30042617 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP33075120ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Monkeypox Virus E8L Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus E8L in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Lateral Flow
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Monkeypox Virus E8L
Applications ELISA, Western Blot, Lateral Flow
Classification Monoclonal
Clone 14
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:2000-1:10000, ELISA 1:1000-1:2000, Lateral Flow Assay 1 mg/mL
Formule 0.2 μm filtered solution in PBS
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Monkeypox Virus E8L (RefSeq#: QNP13700.1; Met1-Thr275)
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Virus
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.