Learn More
Moldex™ Respirateur à particules P100 série 2360 avec Ventex™ valve
Description
Serveur
- Utilisation dans des environnements où une norme spécifique à une substance OSHA s’applique (plomb, cadmium, arsenic, MDA), ainsi que dans la fabrication pharmaceutique, la production d’énergie conventionnelle et nucléaire, le soudage, la découpe et le coulage de métaux
- Les sangles en tissu ajustables assurent un ajustement confortable et ajusté
- Ventex La vanne laisse sortir l’air chaud plus rapidement afin que les ouvriers respirent plus facilement et restent plus frais
- Coussin facial en mousse souple pour plus de confort et sans points de pression
- Dura-Mesh™ La coque résiste à l’effondrement en usage régulier et même par temps chaud et humide
- Joints de chevalet de nez moulés en contour sans nez métallique
- À usage unique
Ne pas utiliser contre des concentrations de particules dépassant la concentration maximale d’utilisation ou 10 fois le PEL de l’OSHA, selon la plus basse mesure.
Spécification
Spécification
| Type d’aérosol | P - Étanche à l’huile |
| Normes ANSI | ANSI/ISEA 110-2003, Section 7.11.1 |
| Certifications (NIOSH) | NIOSH 42 CFR 84, P100 |
| Couleur | Blanc |
| Design Type | Coupelle/moulé |
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | P100 |
| Matériau | Dura-Mesh |
| Type de produit | Masque pour particules multifonction |
| Dimensions | M/L |
| Afficher plus |