Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 24 mm en PP, collé, blanc, à filetage 24-400
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
55.65€ - 680.00€
Spécification
Matériau (doublure) | Silicone/PTFE |
---|---|
Couleur | Beige, naturel, blanc |
Diamètre (métrique) externe | 24 mm |
Matériau | en PP |
À utiliser avec (application) | Stockage |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10729454
|
Fisherbrand™
|
Orifice central |
104.23€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11778266
|
Fisherbrand™
|
Bouchon fermé |
680.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10132322
|
Fisherbrand™
|
Bouchon fermé |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Joints combinés prêts à l’emploi
- Assemblage rapide et simple
- Absence de contamination par la sueur / graisse contrairement à l’assemblage manuel
- Bouchons blancs 24-400
Spécification
Silicone/PTFE | |
24 mm | |
Stockage | |
3,2 mm |
Beige, naturel, blanc | |
en PP | |
100 | |
À vis |