Learn More
Brady™ Etiquettes imprimables par transfert thermique
Film vinyle imprimable de couleur pour imprimantes à transfert thermique.
Marque: Brady™ 217524
Informations supplémentaires : Poids : 0.63190kg
Description
- Film vinyle imprimable de couleur pour imprimantes à transfert thermique
Spécification
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Thermal Transfer | |
40 m x 63 mm |
Yellow | |
Vinyl (B-439) | |
BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm Core Printers |