Learn More
Dicycloverine Hydrochloride, Mikromol™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
Description
Dicycloverine Hydrochloride
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dicycloverine Hydrochloride |
| CAS | 67-92-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Dicycloverine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C19 H35 N O2 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | [1,1'-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), [Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride, Atumin, Benacol, Bentomine, Bentyl hydrochloride, Di-Syntramine, Dicyclomine hydrochloride, Dicycloverin hydrochloride, Diocyl hydrochloride, Dyspas, Mamiesan, Merbentyl, Procyclomin, Wyovin hydrochloride, beta-Diethylaminoethyl 1-cyclohexylcyclohexanecarboxylate hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H35NO2.ClH/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17;/h17H,3-16H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C1(CCCCC1)C2CCCCC2 |
| Nom IUPAC | 2-(diethylamino)ethyl 1-cyclohexylcyclohexane-1-carboxylate;hydrochloride |
| Afficher plus |