Learn More
Lidocaine, Mikromol™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
Description
Lidocaine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lidocaine |
| CAS | 137-58-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Lidocaine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C14 H22 N2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Lidocaine, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)- (9CI), 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)- (8CI), 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide, 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Anbesol, Anestacon, Cuivasil, Dalcaine, Duncaine, ELA-Max, Esracaine, Isicaina, Isicaine, Jetocaine, LMX, Leostesin, Lida-Mantle, Lidocadren, Lidoderm, Lignocaine, Maricaine, Medicaine, NSC 40030, Penles, Remicaine, Rucaina, Solarcaine, Solcain, Xilina, Xycaine, Xylestesin, Xyline, Xylocain, Xylocaine, Xylocitin, alpha-Diethylamino-2,6-acetoxylidide |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17) |
| SMILES | CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C |
| Nom IUPAC | 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| Afficher plus |