Learn More
Metacresol (3-Methylphenol), Mikromol™
Code produit. 18060560
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
Code produit. 18060560
Marque: Mikromol MM1132.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Metacresol (3-Methylphenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylphenol (m-Cresol)
CAS 108-39-4
Noms d’analytes ou de composants 3-Methylphenol (m-Cresol)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C7 H8 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Metacresol, 3-Methylphenol, Amylmetacresol Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
SMILES Cc1cccc(O)c1
Nom IUPAC 3-methylphenol
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Quantité 250 mg
Poids de la formule 108.0575 g/mol