Learn More
Methenolone Enantate, Mikromol™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
Description
Methenolone Enantate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Primobolan |
| CAS | 303-42-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Primobolan |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C27 H42 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Metenolone enanthate, Methenolone 17-enanthate, Methenolone enanthate, NSC 64967, Primobolan Depot, Primonabol Depot, SH 601, SQ 16374, (5alpha,17beta)-1-Methyl-17-[(1-oxoheptyl)oxy]-androst-1-en-3-one, 5alpha-Androst-1-en-3-one, 17beta-hydroxy-1-methyl-, heptanoate (6CI,8CI), (5alpha,17beta)-1-Methyl-17-[(1-oxoheptyl)oxy]androst-1-en-3-one, 1-Methyl-17beta-hydroxy-5alpha-androst-1-en-3-one enanthate, 1-Methyl-Delta1-androsten-17beta-ol-3-one enanthate, 17beta-Hydroxy-1-methyl-5alpha-androst-1-en-3-one 17beta-enanthate, 17beta-Hydroxy-1-methyl-5alpha-androst-1-en-3-one heptanoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H42O3/c1-5-6-7-8-9-25(29)30-24-13-12-22-21-11-10-19-17-20(28)16-18(2)27(19,4)23(21)14-15-26(22,24)3/h16,19,21-24H,5-15,17H2,1-4H3/t19-,21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)C=C(C)[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nom IUPAC | [(5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-1,10,13-trimethyl-3-oxo-4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] heptanoate |
| Afficher plus |