missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Testosterone Undecanoate, Mikromol™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
Description
Testosterone Undecanoate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Testosterone Undecanoate |
| CAS | 5949-44-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Testosterone Undecanoate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C30 H48 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Testosterone, undecanoate (6CI,7CI,8CI), Undecanoic acid, ester with testosterone (8CI), Andriol, Andriol Testocaps, Nebido, Org 538, Testocaps, Testosterone undecylate, Undestor, Androst-4-en-3-one, 17-[(1-oxoundecyl)oxy]-, (17beta)-, Testosterone Decanoate Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C30H48O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-28(32)33-27-16-15-25-24-14-13-22-21-23(31)17-19-29(22,2)26(24)18-20-30(25,27)3/h21,24-27H,4-20H2,1-3H3/t24-,25-,26-,27-,29-,30-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nom IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] undecanoate |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu