Learn More
Tetryzoline Hydrochloride, Mikromol™
Code produit. 17990666
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
Code produit. 17990666
Marque: Mikromol MM0088.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tetryzoline Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetryzoline hydrochloride
CAS 522-48-5
Noms d’analytes ou de composants Tetryzoline hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H16 N2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Tetryzoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-1H-imidazole hydrochloride (1:1), 4,5-Dihydro-2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-1H-imidazole monohydrochloride, 2-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)-2-imidazoline monohydrochloride, 2-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)-2-imidazoline hydrochloride, Murine Plus, Soothe, Tetrahydrozoline hydrochloride, Tetryzoline hydrochloride, Tinarhinin, Tizine, Tyzanol, Tyzanol hydrochloride, Tyzine, Tyzine hydrochloride, Visine, Visine hydrochloride, Yxin
Formule InChI InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-2-6-11-10(4-1)5-3-7-12(11)13-14-8-9-15-13;/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9H2,(H,14,15);1H
SMILES Cl.C1CC(C2=NCCN2)c3ccccc3C1
Nom IUPAC 2-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 236.74
Quantité 250 mg
Poids de la formule 236.108 g/mol