Learn More
Trospium Chloride, Mikromol™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
Description
Trospium Chloride
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trospium chloride |
| CAS | 10405-02-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | Trospium chloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C25 H30 N O3 . Cl |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Trospium chloride, (1R,3r,5S)-3-[(Hydroxydiphenylacetyl)oxy]spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium] chloride, As XVII, Azoniaspiro compound XVII, Keptan, Relaspium, Sanctura, Sanctura XR, Spasmex, Spasmo 3, Spasmo-lyt, Trozyd, Spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium], 3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]-, chloride (1:1), (1alpha,3beta,5alpha)-, Spiro[1alphaH,5alphaH-nortropane-8,1'-pyrrolidinium], 3alpha-hydroxy-, chloride, benzilate (8CI), Spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium], 3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]-, chloride, (1alpha,3beta,5alpha)- (9CI), Benzilic acid, ester with 3alpha-hydroxyspiro[1alphaH,5alphaH-nortropane-8,1'-pyrrolidinium] chloride (8CI), Azoniaspiro(3alpha-benziloyloxynortropane-8,1'-pyrrolidine) chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H30NO3.ClH/c27-24(25(28,19-9-3-1-4-10-19)20-11-5-2-6-12-20)29-23-17-21-13-14-22(18-23)26(21)15-7-8-16-26;/h1-6,9-12,21-23,28H,7-8,13-18H2;1H/q+1;/p-1/t21-,22+,23+; |
| SMILES | [Cl-].OC(C(=O)O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)[N+]23CCCC3)(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| Nom IUPAC | [(1S,5R)-spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-azolidin-1-ium]-3-yl] 2-hydroxy-2,2-diphenylacetate;chloride |
| Afficher plus |