missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methanol Hydrochloride, Mikromol™
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
Description
[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methanol Hydrochloride
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl)methanol Hydrochloride |
| CAS | 82586-70-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | (2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl)methanol Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C7 H12 N2 O S . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | [2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methanol Hydrochloride, Nizatidine Imp. J (EP), 4-Thiazolemethanol, 2-[(dimethylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), 4-Thiazolemethanol, 2-[(dimethylamino)methyl]-, monohydrochloride (9CI), 2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolemethanol hydrochloride, Nizatidine Imp. J (EP) as hydrochloride, Nizatidine Impurity J as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H12N2OS.ClH/c1-9(2)3-7-8-6(4-10)5-11-7;/h5,10H,3-4H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)Cc1nc(CO)cs1 |
| Nom IUPAC | [2-[(dimethylamino)methyl]-1,3-thiazol-4-yl]methanol;hydrochloride |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu