missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pramoxine N-Oxide, Mikromol™
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
Description
Pramoxine N-Oxide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pramoxine N-Oxide |
| Noms d’analytes ou de composants | Pramoxine N-Oxide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C17 H27 N O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Pramoxine N-Oxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H27NO4/c1-2-3-12-21-16-5-7-17(8-6-16)22-13-4-9-18(19)10-14-20-15-11-18/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOc1ccc(OCCC[N+]2([O-])CCOCC2)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-4-oxidomorpholin-4-ium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 309.4 |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu