missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human ROR gamma t/RORC2/NR1F3 Antibody, R&D Systems™

Description
ROR gamma t/RORC2/NR1F3 Monoclonal specifically detects ROR gamma t/RORC2/NR1F3 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
Spécification
Spécification
| Antigène | ROR gamma t/RORC2/NR1F3 |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 1181A |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells |
| Formule | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| Numéro d’ordre du gène | P51449 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | E.coli derived recombinant human ROR gamma T/RORC2/NR1F3 Met1-Gln100 Accession # P51449 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?