missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human/Mouse/Rat SOX1 Antibody, R&D Systems™

Description
SOX1 Polyclonal specifically detects SOX1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
Spécification
Spécification
| Antigène | SOX1 |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL |
| Formule | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Numéro d’ordre du gène | NP_005977 |
| Alias de gène | SRY (sex determining region Y)-box 1, SRY-related HMG-box gene 1, transcription factor SOX-1 |
| Symboles de gène(s) | SOX1 |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?