Learn More
Hamilton™ Calibre 26s, aiguille sans pavillon, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 2, 3 ou 4, 6/boîte Code produit.: 12341828
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    141.00€ / 6 pièces
    Économisez 4.00€
    2% de réduction
Hamilton™ Calibre 26s, aiguille sans pavillon, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 2, 3 ou 4, 6/boîte
Code produit. 12341828
Code nomenclature Nacres: SB.52
Code produit. 12341828
Marque: Hamilton™ 2203901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    141.00€ / 6 pièces
    Économisez 4.00€
    2% de réduction
Cette catégorie d’aiguilles est fournie sans pavillon, de sorte qu’elles ne peuvent pas être connectées à une seringue Hamilton. Le type de pointe et la longueur de la tubulure peuvent être spécifiés au moment de la commande.
Fiche technique
  • Jauge – Jauge 26s
  • Type de pointe – 2, 3 ou 4
  • Longueur de l’aiguille – Longueur de l’aiguille sur mesure
  • Autoclavable – Oui
  • Quantité de ventes – Six aiguilles par boîte
  • Moyeu – Pas de moyeu
Spécification
Type de produit Aiguilles sans embase
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Calibre 26s, aiguille sans pavillon, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 2, 3 ou 4, 6/boîte >