Learn More
Acide 2H-chromène-3-carboxylique, 90+ %
Code produit. 10486462
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
Code produit. 10486462
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC24101CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 22649-28-1
Formule moléculaire C10H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 176.171
Clé InChI DEBZQUFVQZPPLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 3-carboxy-2h-chromene, 2h-chromene-3-carboxylic, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid
CID PubChem 322304
Nom IUPAC Acide2H-chromène-3-carboxylique
SMILES C1C(=CC2=CC=CC=C2O1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2H-Chromene-3-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 90%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 176.17
Pourcentage de pureté 90%