Learn More
Acide 3-(1H-pyrazol-3-yl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 188.19 |
Pourcentage de pureté | 97% |