Learn More
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzène-1-carbothioamide, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-(1H-pyrrol-1-yl)benzene-1-carbothioamide |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 202.28 |
Pourcentage de pureté | 97% |