Learn More
[3 -(1H-pyrrol-1-yl)phényle]méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
30.35€ - 209.00€
Identifiants chimiques
CAS | 83140-94-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H11NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 173.215 |
Numéro MDL | MFCD03086142 |
Clé InChI | QQXDXYAGEXWXQU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 3-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 3-1-pyrrolyl benzyl alcohol, 3-pyrrol-1-ylphenyl methanol, 3-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 3-pyrrol-1-yl phenylmethanol, 3-1h-pyrrol-1-yl phenylmethanol, benzenemethanol, 3-1h-pyrrol-1-yl |
CID PubChem | 2776531 |
Nom IUPAC | (3-pyrrol-1-ylphényl)méthanol |
SMILES | C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10212832
|
Thermo Scientific Maybridge
CC21909CB |
250 mg |
30.35€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10603213
|
Thermo Scientific Maybridge
CC21909DA |
1 g |
104.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10576595
|
Thermo Scientific Maybridge
CC21909DE |
5 g |
209.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
83140-94-7 | |
173.215 | |
QQXDXYAGEXWXQU-UHFFFAOYSA-N | |
2776531 | |
C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)CO |
C11H11NO | |
MFCD03086142 | |
3-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 3-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 3-1-pyrrolyl benzyl alcohol, 3-pyrrol-1-ylphenyl methanol, 3-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 3-pyrrol-1-yl phenylmethanol, 3-1h-pyrrol-1-yl phenylmethanol, benzenemethanol, 3-1h-pyrrol-1-yl | |
(3-pyrrol-1-ylphényl)méthanol |
Spécification
[3-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol | |
96.5 | |
97% | |
C11H11NO | |
3-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 3-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 3-1-pyrrolyl benzyl alcohol, 3-pyrrol-1-ylphenyl methanol, 3-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 3-pyrrol-1-yl phenylmethanol, 3-1h-pyrrol-1-yl phenylmethanol, benzenemethanol, 3-1h-pyrrol-1-yl | |
C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)CO | |
173.215 | |
173.21 |
83140-94-7 | |
100.0 | |
Flacon en verre ambré | |
MFCD03086142 | |
QQXDXYAGEXWXQU-UHFFFAOYSA-N | |
(3-pyrrol-1-ylphényl)méthanol | |
2776531 | |
97% |