Learn More
3-(2-furyl)benzaldéhyde, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-(2-Furyl)benzaldehyde |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 10 g |
Poids de la formule | 172.18 |
Pourcentage de pureté | 97% |