Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3
Utilisez des tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 Kimble Chase™ à fond rond pour répondre aux besoins du laboratoire lorsque la résistance à la chaleur est critique. Ces tubes à essai jetables sont à paroi épaisse et autoclavables.
Marque:  DWK Life Sciences A620030001211
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11847982
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Jetable
  • Verre borosilicaté
  • Excellente résistance aux changements de température
  • Autoclavable
Spécification
Spécification
Fond rond
100/boîte
Tube à essai
200 mm
30 mm