Learn More
3,3’-Diméthoxybenzil, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
3,3'-Dimethoxybenzil used in the preparation of benzil derivatives. It is also used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,3′-diméthoxybenzyle utilisé dans la préparation des dérivés du benzyle. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
3,3′-diméthoxybenzyle utilisé dans la préparation des dérivés du benzyle. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3,3'-Dimethoxybenzil |
Point de fusion | 81°C to 83°C |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 2382124 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 270.29 |
Pourcentage de pureté | ≥99% |