Learn More
Acide 3,3-diméthylacrylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379539
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11379539
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16865.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 541-47-9 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
Chemical Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Produits intermédiaires chimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l‘écart des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-47-9
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.117
Numéro MDL MFCD00004366
Clé InChI YYPNJNDODFVZLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-dimethylacrylic acid, senecioic acid, 3-methylcrotonic acid, 3-methyl-2-butenoic acid, 2-butenoic acid, 3-methyl, senecic acid, beta,beta-dimethylacrylic acid, crotonic acid, 3-methyl, beta,beta-dimethacrylic acid, beta-methylcrotonic acid
CID PubChem 10931
ChEBI CHEBI:37127
Nom IUPAC Acide3-méthylbut-2-énoïque
SMILES CC(=CC(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Dimethylacrylic acid
Point de fusion 66°C to 68°C
Densité 0.969
Point d’ébullition 198°C to 200°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1720305
Informations sur la solubilité Soluble in water,and methanol.
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 98%