Learn More
3,3’-Iminobis(N,N-diméthylepropylamine), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 17261222
15.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
6711-48-4
C10H25N3
187.33
BXYVQNNEFZOBOZ-UHFFFAOYSA-N
(3-{[3-(diméthyleamino)propyl]amino}propyl)diméthyleamine
CN(C)CCCNCCCN(C)C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
6711-48-4
C10H25N3
187.33
BXYVQNNEFZOBOZ-UHFFFAOYSA-N
(3-{[3-(diméthyleamino)propyl]amino}propyl)diméthyleamine
CN(C)CCCNCCCN(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 3,3 '-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
Point de fusion -78.0°C
Densité 0.8410 g/mL
Point d’ébullition 128.0°C to 131.0°C (27.0 hPa)
Point d’éclair 98°C
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 0.841
Poids de la formule 187.33