Learn More
3,4,5-trichloropyridine, 98 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3,4,5-Trichloropyridine |
Point de fusion | 72.0°C to 73.0°C |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 182.44 |
Pourcentage de pureté | 98% |