Learn More
3-(4-bromophénoxy)-N,N-diméthylpropylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1g
5g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-(4-Bromophenoxy)-N, N-dimethylpropylamine |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 5g |
Poids de la formule | 258.16 |
Pourcentage de pureté | 97% |