Learn More
Chlorure de (3,4-dichlorophényl)méthanesulfonyl, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
5g
Spécification
Nom chimique ou matériau | (3, 4-Dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride |
% min. CAS | 90.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 90% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250mg |
Poids de la formule | 259.54 |
Pourcentage de pureté | 90% |