Learn More
3,4-Dihydro-2 H-1,4-benzothiazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
88.40€ - 343.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3080-99-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9NS |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.23 |
Numéro MDL | MFCD04038593 |
Clé InChI | YBBLSBDJIKMXNQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine, 2,3-dihydro-1,4-benzothiazine, 3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 thiazine, 2h-1,4-benzothiazine, 3,4-dihydro, benzothiomorpholine, thiaphenomorpholine, 2,3-dihydrobenzo-1,4-thiazine, 2,3-dihydro-4h-1,4-benzothiazine, 2h,3h,4h-benzo e 1,4-thiazine, 2h-1,4-benzothiazine,3,4-dihydro |
CID PubChem | 151064 |
Nom IUPAC | 3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine |
SMILES | C1CSC2=CC=CC=C2N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15447538
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61045.03 |
1 g |
88.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15457538
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61045.06 |
5 g |
343.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzothiazine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
3080-99-7 | |
151.23 | |
YBBLSBDJIKMXNQ-UHFFFAOYSA-N | |
151064 | |
C1CSC2=CC=CC=C2N1 |
C8H9NS | |
MFCD04038593 | |
3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine, 2,3-dihydro-1,4-benzothiazine, 3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 thiazine, 2h-1,4-benzothiazine, 3,4-dihydro, benzothiomorpholine, thiaphenomorpholine, 2,3-dihydrobenzo-1,4-thiazine, 2,3-dihydro-4h-1,4-benzothiazine, 2h,3h,4h-benzo e 1,4-thiazine, 2h-1,4-benzothiazine,3,4-dihydro | |
3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine |
Spécification
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzothiazine | |
C8H9NS | |
3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine, 2,3-dihydro-1,4-benzothiazine, 3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 thiazine, 2h-1,4-benzothiazine, 3,4-dihydro, benzothiomorpholine, thiaphenomorpholine, 2,3-dihydrobenzo-1,4-thiazine, 2,3-dihydro-4h-1,4-benzothiazine, 2h,3h,4h-benzo e 1,4-thiazine, 2h-1,4-benzothiazine,3,4-dihydro | |
C1CSC2=CC=CC=C2N1 | |
151.23 | |
151.23 |
3080-99-7 | |
MFCD04038593 | |
YBBLSBDJIKMXNQ-UHFFFAOYSA-N | |
3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine | |
151064 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only