Learn More
Chlorhydrate de 3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxépine-6-ylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-6-ylmethylamine hydrochloride |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Nom IUPAC | 1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxépine-6-yl)méthanamine |
| Poids de la formule | 215.68 |
| Pourcentage de pureté | 97% |