Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-amine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7030298
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11387469
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27862.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 175136-34-2 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Très soluble dans l’éthanol, l’acétone.
Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175136-34-2
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.192
Numéro MDL MFCD00218806
Clé InChI FVLCICVRAPEYNX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2775654
Nom IUPAC 3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-amine
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)N)OC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine
Point de fusion 79°C to 81°C
Point d’ébullition 123°C to 128°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Synonyme 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-amine, 2h-1,5-benzodioxepin-7-amine,3,4-dihydro, 2h-1,5-benzodioxepin-7-amine, 3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin-7-ylamine, maybridge1_002016, acmc-1c5sw, buttpark 12115-34, 3,4-trimethylenedioxyaniline, 7-amino-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine, 3, 4-dihydro-7-amino-2h-benzo b 1,4 dioxepine
Informations sur la solubilité Soluble in water. High soluble in ethanol,acetone.
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 98%