Learn More
3,4-Diméthoxy-3-cyclobutène-1,2-dione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11473707
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11473707
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18186.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5222-73-1 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione (Dimethyl squarate) finds it uses in the synthesis of chiral squaramides, highly enantioselective catalyst for the Friedel-Crafts reactions of indoles, 3-(hydroxyamino)-4-methoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, squarate derivatives of the O-SP-core antigens, methyl squarate derivative of the Ogawa O-SP-core antigen, o-quinodimethanes, benzocyclobutenes, quinones. It is employed as a starting material in the preparation of o-quinodimethanes, benzocyclobutenes, and quinones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3,4-diméthoxy-3-cyclobutène-1,2-dione (squarate de diméthyle) est utilisée dans la synthèse de squaramides chiraux, catalyseur hautement énantiosélectif pour les réactions de Friedel-Crafts des indoles, 3-(hydroxyamino)-4-méthoxy-3-cyclobutène-1,2-dione, dérivés squarates des antigènes O-SP-core, dérivé méthyl squarate de l’antigène O-SP-core Ogawa, o-quinodiméthanes, benzocyclobutènes, quinones. Il est utilisé comme matière première dans la préparation d’o-quinodiméthanes, de benzocyclobutènes et de quinones.
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5222-73-1
Formule moléculaire C6H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 142.11
Numéro MDL MFCD00101316
Clé InChI SZBNZTGCAMLMJY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 123227
Nom IUPAC 3,4-diméthoxycyclobut-3-ène-1,2-dione
SMILES COC1=C(C(=O)C1=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Point de fusion 53°C to 56°C
Quantité 1 g
Synonyme 3,4-dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, dimethyl squarate, squaric acid dimethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, dimethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 3-cyclobutene-1,2-dione,3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxycyclobut-3-en-1,2-dion, dimethoxycyclobutenedione, pubchem13709
Informations sur la solubilité Very soluble in water.
Poids de la formule 142.1
Pourcentage de pureté 98%