Learn More
3-(4-méthylpipérazin-1-yl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
5g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250mg |
Poids de la formule | 191.28 |
Pourcentage de pureté | 97% |